Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger sans bouchon à vis
En PP et conformes aux normes DIN EN 285. Les tubes pour microcentrifugeuse BRAND™ sans bouchons à vis sont gradués et possèdent une zone de marquage dépolie qui permet d’identifier l’échantillon ou d’apporter toute autre annotation. Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
Marque: BRAND™ 780732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP et conformes aux normes DIN EN 285.
- Gradué.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de fonctionnement : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
Spécification
DIN EN 285 | |
20 000 G | |
1,5 ml | |
Fond conique | |
1000 | |
Non stérile |
13 mm | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
44 mm | |
–196 à 121°C |