Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
48.95€ - 52.75€
Spécification
Calibré Oui
Étalonnage To Deliver
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Matériau AR-GLAS
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15423393
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
950612
10 ml
48.95€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15353558
Afficher les documents
BRAND™
950616
30 ml
52.75€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
Description
  • Construction AR-GLAS™ conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Classe AS , marquage DE-M
  • Temps d’attente 5 secondes
  • Comprend un certificat de lot USP.
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Spécification
Oui
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
Marquage DE
To Deliver
AS
Oui
Volumetric Bulb Pipet
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat