Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat
Code produit. 15423393 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
10 ml
30 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15423393
Marque: BRAND™ 950612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
  • Construction AR-GLAS™ conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Classe AS , marquage DE-M
  • Temps d’attente 5 secondes
  • Comprend un certificat de lot USP.
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn; 0,02 ml USP
Calibré Oui
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Type de graduation Marquage DE
Couleur Rouge
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 440 mm
Type Pipette volumétrique avec bulbe