Learn More
BRAND™ Fioles jaugées, BLAUBRAND™, classe A, DE-M, avec bouchon en PP, certificat de lot ISO
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène est disponible avec col étroit ou col large dans différentes tailles. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume. Bouchon en polypropylène inclus.
Marque: BRAND™ 37254
60.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.55800kg
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
- Bouchon en polypropylène inclus
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
Marquage DE-M | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
Oui | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
2000 ml | |
plusmn; 0,6 ml | |
1/boîte | |
A | |
29/32 |