Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
Code produit. p-8000580 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 ml
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Type de goulot:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11854150
Marque: BRAND™ 37249
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en PP est disponible avec un col étroit ou un col large et en plusieurs tailles. Le marquage DE-M au niveau du col permet le contrôle précis et rapide du volume. Bouchon en PP inclus.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
  • Bouchon en polypropylène inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Description Marquage DE-M
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,1 ml
Type de goulot Étroit
Nbre par carton 2/boîte
Graduated Oui
Classe A
Type de bouchon Bouchon
Taille du bouchon 12/21