Learn More
BRAND™ Fioles jaugées, BLAUBRAND™, classe A, DE-M, avec bouchon en PP, certificat de lot ISO
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène est disponible avec col étroit ou col large dans différentes tailles. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume. Bouchon en polypropylène inclus.
Marque: BRAND™ 37245
44.03 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06660kg
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
- Bouchon en polypropylène inclus
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
Marquage DE-M | |
Verre borosilicaté | |
Large | |
Oui | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
20 mL | |
± 0,06 ml | |
2 paquet | |
A | |
12/21 |