Learn More
BRAND™ Pycnomètre étalonné en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté idéal pour une utilisation dans la plupart des environnements de recherche, des milieux scientifiques et autres types de laboratoires.
Marque:  BRAND™ 43328
61.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10748171
  • 78.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté
  • DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Certificat individuel inclus
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus du bouchon finement poli
  • Le volume en cm³ est spécifique, avec une précision à 3 décimales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
50 ml
Verre borosilicaté
Pycnomètre