Learn More
BRAND™ Pycnomètre étalonné en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Pycnomètre étalonné avec du verre borosilicaté
- DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Certificat individuel inclus
- Bouchon NS 10/19 avec capillaire
- Dessus du bouchon finement poli
- Le volume en cm³ est spécifique, avec une précision à 3 décimales
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 2/boîte |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Pycnomètre |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur