Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
44.05€ - 74.15€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 2 pièce |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11798138
|
Brand™
36401 |
1 ml | 7/16 | plusmn; 0,025 ml |
66.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11864000
|
Brand™
36402 |
2 ml | 7/16 | plusmn; 0,025 ml |
74.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10169850
|
Brand™
36403 |
5 ml | 7/16 | plusmn; 0,025 ml |
44.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11874160
|
Brand™
36406 |
20 ml | 10/19 | plusmn; 0,04 ml |
46.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11854170
|
Brand™
36407 |
25 ml | 10/19 | plusmn; 0,04 ml |
47.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11878341
|
Brand™
36408 |
50 ml | 12/21 | plusmn; 0,06 ml |
48.50€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11613199
|
Brand™
36404 |
10 ml | 10/19 | plusmn; 0,04 ml |
51.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
- La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
- Comprend un bouchon en polypropylène.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Transparent | |
2 pièce | |
A |
PP | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Trapézoïdal |