Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
Marque:  Brand™ 36406
Code produit. 11874160
  • 51.25€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
  • Comprend un bouchon en polypropylène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
Polypropylène
20 ml
±0,04 ml
plusmn; 0,04 ml
A
10/19
Certificats d’étalonnage DIN EN ISO 1042, USP et DAkkS disponibles sur demande.
Transparent
Verre borosilicaté
2 pièces
Oui
Trapézoïdal