Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
Marque: Brand™ 36408
44.06 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
- La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
- Comprend un bouchon en polypropylène.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
50 ml | |
plusmn; 0,06 ml | |
plusmn; 0,06 ml | |
A | |
12/21 |
Certificats d’étalonnage DIN EN ISO 1042, USP et DAkkS disponibles sur demande. | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
Oui | |
Trapézoïdal |