Learn More
Brand™ Fiole jaugée trapézoïdale Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée trapézoïdale BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène empêche le basculement et assure la stabilité avec une surface plate.
Marque: Brand™ 36404
37.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend le numéro de lot et le certificat de lot.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
- La surface plate empêche le basculement et assure la stabilité.
- Comprend un bouchon en polypropylène.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
10 ml | |
plusmn; 0,04 ml | |
2 pièce | |
Oui | |
Trapézoïdal |
Certificat d’étalonnage USP et DAkkS | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Large | |
plusmn; 0,04 ml | |
A | |
10/19 |