Learn More
Brand™ Fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré Blaubrand™
La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ conforme aux normes DIN EN ISO 1042; comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré. Le flacon foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles. Comprend également le numéro de lot et le certificat. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
Marque: Brand™ 37410
82.50 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- En verre borosilicaté ambré.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le verre foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré.
- Numéro de lot et certificat inclus. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
500 ml | |
plusmn; 0,25 ml | |
2 pièce | |
A |
DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS et USP sur demande. | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
plusmn; 0,25 ml | |
19/26 |