Learn More
Brand™ Fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré Blaubrand™
La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ conforme aux normes DIN EN ISO 1042; comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré. Le flacon foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles. Comprend également le numéro de lot et le certificat. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
60.20€ - 110.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 2 pièce |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11843192
|
Brand™
37402 |
10 ml | 10/19 | Large | plusmn; 0,04 ml |
91.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11818371
|
Brand™
37401 |
5 ml | 10/19 | Large | plusmn; 0,04 ml |
60.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894160
|
Brand™
37403 |
20 ml | 10/19 | Étroit | plusmn; 0,04 ml |
69.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804170
|
Brand™
37404 |
25 ml | 10/19 | Étroit | plusmn; 0,04 ml |
61.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11854020
|
Brand™
37406 |
50 ml | 14/23 | Large | plusmn; 0,10 ml |
65.10€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11834170
|
Brand™
37405 |
50 ml | 12/21 | Étroit | plusmn; 0,06 ml |
62.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11864020
|
Brand™
37407 |
100 ml | 14/23 | Étroit | plusmn; 0,10 ml |
99.23€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11834180
|
Brand™
37408 |
200 ml | 14/23 | Étroit | plusmn; 0,15 ml |
80.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11874020
|
Brand™
37409 |
250 ml | 14/23 | Étroit | plusmn; 0,15 ml |
110.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11884020
|
Brand™
37410 |
500 ml | 19/26 | Étroit | plusmn; 0,25 ml |
110.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10399800
|
Brand™
37411 |
1000 ml | 24/29 | Étroit | plusmn; 0,4 ml |
86.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre borosilicaté ambré.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le verre foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré.
- Numéro de lot et certificat inclus. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Ambré | |
2 pièce |
PP | |
Verre borosilicaté | |
A |