Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté avec bouchon en verre
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec bouchon en verre est fournie avec un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
47.60€ - 78.60€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande. |
Matériau du bouchon | verre |
Couleur | Transparents |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15173078
|
BRAND™
36979 |
100 ml | 14/23 | ± 0,08 ml USP |
78.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15178434
|
BRAND™
36973 |
10 ml | 10/19 | ± 0,02 ml USP |
47.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15123129
|
BRAND™
36975 |
20 ml | 10/19 | ± 0,02 ml USP |
47.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In.)
- Bouchon en verre inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Comprend un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
verre | |
Verre borosilicaté | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande. | |
Transparents | |
2 pièce |