Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté avec bouchon en verre
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec bouchon en verre est fournie avec un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
Marque: BRAND™ 36973
33.44 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In.)
- Bouchon en verre inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Comprend un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
verre | |
10 ml | |
± 0,02 ml USP | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande. | |
Transparents | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
10/19 |