Learn More
Sièges noirs
310.00€ - 315.68€
Spécification
Capacité | 5 roulettes |
---|---|
Type de produit | Chaise forme haute |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11997264
|
mb2
AT3XB1D1NE2D8033 |
540 mm |
315.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11917274
|
mb2
AT3XB2D1NE2D8033 |
660 mm |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Siège en tissu
- Assise et dossier large, confortable et ergonomique
- Grande résistance à l'abrasion
- Tissu lavable
- Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
- Tissu bleu en polypropylène
- Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Accoudoirs et repose-pieds en option
- Siège tissus asynchrone
- Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
- Noir lavable dossier réglable
- Noir asynchrone
Spécification
5 roulettes | |
Chaise forme haute | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sièges noirs