Learn More
Sièges noirs
Marque:  mb2 AT3XB1D1NE2D8033
Code produit. 11997264
  • 315.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Siège en tissu
  • Assise et dossier large, confortable et ergonomique
  • Grande résistance à l'abrasion
  • Tissu lavable
  • Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
  • Tissu bleu en polypropylène
  • Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
  • Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
  • Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
  • Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
  • Accoudoirs et repose-pieds en option
  • Siège tissus asynchrone
  • Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
  • Noir lavable dossier réglable
  • Noir asynchrone
Spécification
Spécification
Chaise forme haute
Noir
540 mm
5 roulettes
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Sièges noirs > Hauteur : 540 mm