Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque:  Kautex™ 2000070753
Code produit. 10129570
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Noir
en PP
Bouchon à vis
65 mm
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Insert en mousse en polyéthylène
Flacon de 500 ml