Learn More
CellPath Sachet d’échantillons pour film barrière à haute visibilité BiTran™
Conçu pour transporter les tissus humides d’un endroit à l’autre et pour le stockage à court et à long terme des tissus.
390.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Type de bouchon | Fermeture éclair |
À utiliser avec (application) | Pour le transport des tissus humides, le stockage à court ou à long terme des tissus |
Matériau | Film protecteur haute visibilité |
Quantité | 250/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12310649
|
CellPath
WAA-0300-12A |
150 x 150mm (6 x 6 in) |
390.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sachets d’échantillons refermables
- Fabriqués à partir d’un film barrière spécial avec une fermeture à verrouillage à zip double unique
- Le film barrière est imperméable à la vapeur de formaline, empêchant ainsi les vapeurs dangereuses polluant le laboratoire une fois le sac refermé
- L’air est expulsé du sachet en le compressant avant la fermeture
- fermeture à verrouillage à zip double fournit une fermeture étanche qui peut être facilement ouverte et fermée autant de fois que nécessaire, permettant ainsi à l’échantillon d’être réexaminé chaque fois que nécessaire
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Pour le transport des tissus humides, le stockage à court ou à long terme des tissus | |
250/boîte |
Fermeture éclair | |
Film protecteur haute visibilité |