Learn More
CellPath Sachet d’échantillons pour film barrière à haute visibilité BiTran™
Code produit. 12310649
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150mm (6 x 6 in)
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 12310649
Marque: CellPath WAA030012A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour transporter les tissus humides d’un endroit à l’autre et pour le stockage à court et à long terme des tissus.
  • Sachets d’échantillons refermables
  • Fabriqués à partir d’un film barrière spécial avec une fermeture à verrouillage à zip double unique
  • Le film barrière est imperméable à la vapeur de formaline, empêchant ainsi les vapeurs dangereuses polluant le laboratoire une fois le sac refermé
  • L’air est expulsé du sachet en le compressant avant la fermeture
  • fermeture à verrouillage à zip double fournit une fermeture étanche qui peut être facilement ouverte et fermée autant de fois que nécessaire, permettant ainsi à l’échantillon d’être réexaminé chaque fois que nécessaire
Spécification
Type de bouchon Fermeture éclair
À utiliser avec (application) Pour le transport des tissus humides, le stockage à court ou à long terme des tissus
Matériau Film protecteur haute visibilité
Quantité 250/boîte
Dimensions (L x l) 150 x 150mm (6 x 6 in)
Type de produit Sachet d’échantillonnage