Learn More
Oxyde de vanadium de bismuth, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 427.13€
Identifiants chimiques
CAS | 14059-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BiO4V |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.918 |
Numéro MDL | MFCD00064836 |
Clé InChI | YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Bismuth vanadate |
CID PubChem | 20243764 |
Nom IUPAC | bismuth ; trioxydo(oxo)vanadium |
SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039220.14 |
25 g | N/A | ||||||
11343618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039220.22 |
100 g |
427.13€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14059-33-7 | |
323.918 | |
YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N | |
20243764 | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] |
BiO4V | |
MFCD00064836 | |
Bismuth vanadate | |
bismuth ; trioxydo(oxo)vanadium |
Spécification
Bismuth vanadium oxide | |
Rouge au jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064836 | |
Bismuth vanadate | |
YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth ; trioxydo(oxo)vanadium | |
20243764 | |
99.9% |
14059-33-7 | |
Poudre | |
BiO4V | |
UN3285 | |
Soluble in acids; Insoluble in water. | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3] | |
323.918 | |
323 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE VANADIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-898-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth vanadium oxide
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .