Learn More
Oxyde de vanadium de bismuth, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333618
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14059-33-7
Formule moléculaire BiO4V
Poids moléculaire (g/mol) 323.918
Numéro MDL MFCD00064836
Clé InChI YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth vanadate
CID PubChem 20243764
Nom IUPAC bismuth ; trioxydo(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth vanadium oxide
Couleur Rouge au jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Soluble in acids; Insoluble in water.
Poids de la formule 323
Pourcentage de pureté 99.9%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth vanadium oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .