Learn More
Oxyde de bismuth(IV), 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
62.60€ - 371.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 465.96 |
Numéro MDL | MFCD00003462 |
Clé InChI | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Bismuth trioxide |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10451441
|
Thermo Scientific Acros
208071000 |
100 g | Flacon en plastique |
62.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398340
|
Thermo Scientific Acros
208075000 |
500 g | Flacon en plastique |
194.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954161
|
Thermo Scientific Acros
208070025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
371.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
Bismuth trioxide | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Spécification
1890°C | |
825.0°C | |
Jaune | |
99.9% | |
Bi2O3 | |
01,59 | |
Bismuth trioxide | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.95 | |
Extra pur | |
8.9 |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
Poudre | |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
15,1273 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
99.9% | |
0.2% max. | |
8.9000g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
RUO – Research Use Only