Learn More
Oxyde de bismuth(IV), 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10451441
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bismuth trioxide
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition 1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
Point de fusion 825.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Bi2O3
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 465.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 8.9
Densité 8.9000g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Bismuth(III) oxide