Learn More
Acétate de bismuth(III), cristallin blanc, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 467.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22306-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9BiO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.112 |
Numéro MDL | MFCD00015629 |
Clé InChI | WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g |
CID PubChem | 31132 |
Nom IUPAC | bismuth;triacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011846.09 |
10 g |
145.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011846.18 |
50 g |
467.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in biology, printing, in photographic films, textiles, and also in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22306-37-2 | |
386.112 | |
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K | |
31132 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3] |
C6H9BiO6 | |
MFCD00015629 | |
bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g | |
bismuth;triacétate |
Spécification
Bismuth(III) acetate | |
22306-37-2 | |
Crystals | |
C6H9BiO6 | |
bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g | |
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K | |
bismuth;triacétate | |
31132 | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00015629 | |
Soluble in water. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3] | |
386.112 | |
386.12 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-904-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only