Learn More
Acétate de bismuth(III), cristallin blanc, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311918
Acétate de bismuth(III), cristallin blanc, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311918
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11311918
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011846.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used in biology, printing, in photographic films, textiles, and also in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22306-37-2
Formule moléculaire C6H9BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 386.112
Numéro MDL MFCD00015629
Clé InChI WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
CID PubChem 31132
Nom IUPAC bismuth;triacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) acetate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 386.12
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS13I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2022 Catalog Number011846.09,011846.18
Numéro de lotW03G041 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011846.09,011846.18
Numéro de lotD19R011 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011846.09,011846.18
Numéro de lotW12D038 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011846.09,011846.18
Numéro de lotS04B003 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011846.09,011846.18
Nom du produit
Acétate de bismuth(III), cristallin blanc, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >