Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.58€ - 315.73€
Identifiants chimiques
CAS | 53199-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H54P2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 511.06 |
Numéro MDL | MFCD03094580 |
Clé InChI | MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 |
CID PubChem | 2734558 |
SMILES | [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10628922
|
Thermo Scientific Acros
363501000 |
100 mg | Flacon en verre |
59.58€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073373
|
Thermo Scientific Acros
363500010 |
1 g | Flacon en verre |
315.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
53199-31-8 | |
511.06 | |
MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N | |
2734558 |
C24H54P2Pd | |
MFCD03094580 | |
bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 | |
[Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Spécification
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) | |
258.0°C to 272.0°C | |
Authentique | |
C24H54P2Pd | |
bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 | |
MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N | |
palladium ; tritert-butylphosphane | |
2734558 | |
98% |
53199-31-8 | |
Marron-orange à blanc | |
97.5% min. (ex Pd) | |
MFCD03094580 | |
Solubility in water: insoluble | |
[Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C | |
511.06 | |
511.05 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)