Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) |
| Point de fusion | 258.0°C to 272.0°C |
| Couleur | Marron-orange à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ex Pd) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Nom IUPAC | palladium ; tritert-butylphosphane |
| Poids de la formule | 511.05 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)