Learn More
Bis(pinacolato)dibore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 509.54€
Identifiants chimiques
CAS | 73183-34-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24B2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.94 |
Numéro MDL | MFCD00799570 |
Clé InChI | IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u |
CID PubChem | 2733548 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420252
|
Thermo Scientific Acros
330572500 |
250 mg | Flacon en verre | N/A | |||||
10766442
|
Thermo Scientific Acros
330570010 |
1 g | Flacon en verre |
40.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10651823
|
Thermo Scientific Acros
330570050 |
5 g | Flacon en verre |
90.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544634
|
Thermo Scientific Acros
330570250 |
25 g | Flacon en verre |
187.94€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11905851
|
Thermo Scientific Acros
330571000 |
100 g | Flacon en verre |
509.54€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
73183-34-3 | |
253.94 | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
2733548 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C12H24B2O4 | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Bis(pinacolato)diboron | |
135.0°C to 140.0°C | |
Authentic | |
C12H24B2O4 | |
15,1301 | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane | |
2733548 | |
98% |
73183-34-3 | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
253.94 | |
253.9 | |
Powder or Platelets |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning