Learn More
Bis(pinacolato)dibore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10420252
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73183-34-3
Formule moléculaire C12H24B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 253.94
Numéro MDL MFCD00799570
Clé InChI IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
CID PubChem 2733548
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pinacolato)diboron
Point de fusion 135.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15,1301
Poids de la formule 253.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder or Platelets