Learn More
Biochrom Biowave 3
The Biowave 3 offers all the capabilities of a research grade spectrophotometer with a robust design and a reasonable cost make it great for students.
7345.00€ - 8780.00€
Spécification
Hauteur au centre du faisceau | 15 mm |
---|---|
Profondeur (impériale) | 15,3 po |
Profondeur (métrique) | 390 mm |
Type de détecteur | Double matrice CMOS |
Affichage | Graphic LCD |
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16610864
|
Biochrom
80-3007-32 |
Spectrophotomètre | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC | Non |
7345.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17293054
|
Biochrom
80-3007-33 |
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC | Oui |
8250.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17203064
|
Biochrom
80-3007-34 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Non |
8480.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17213064
|
Biochrom
80-3007-35 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth, imprimante série intégrée | Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Oui |
8780.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- UV-Vis Spectrophotometer with a 5 nm bandwidth
- Features a USB port for data collection
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), protein assays, and for cell culture density (OD600) measurements
- Nucleic acid scans for purity checking
- Low volume capability for use with microvolume cuvettes
- Novel optics with a Xenon source for long lamp lifetime and low running costs
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
- Spectrophotometer has a 2 year warranty and the Xenon flash lamp has a 3 year warranty
- IQ/OQ available on request
Spécification
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Flash au xénon | |
5 nm | |
100/115/220/230 V | |
Spectrophotométrie UV/Vis | |
3,9 po | |
Grille plate | |
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm) | |
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm) | |
<0,5 %T 340 nm | |
±1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 po | |
Double matrice CMOS | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
Biowave 3 | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
Cuve à micro-volume | |
100 mm | |
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS | |
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb | |
10 po |