Learn More
Biochrom Biowave 3
The Biowave 3 offers all the capabilities of a research grade spectrophotometer with a robust design and a reasonable cost make it great for students.
Marque: Biochrom 80-3007-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spectrophotomètre UV-Visible avec une bande passante de 5 nm
- Dispose d’un port USB pour la collecte de données
- Méthodologies préprogrammées de sciences de la vie, notamment la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), les dosages de protéines et les mesures de densité de culture cellulaire (OD600)
- Analyses d’acides nucléiques pour la vérification de la pureté
- Faible capacité de volume pour une utilisation avec des cuves de microvolumes
- Nouvelles optiques avec une source de xénon pour une longue durée de vie de la lampe et des coûts de fonctionnement faibles
- Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
- Léger et empilable pour le stockage
- Spectrophotomètre bénéficie d’une garantie de 2 ans et la lampe flash au xénon d’une garantie de 3 ans
- IQ/OQ disponible
Spécification
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Flash au xénon | |
5 nm | |
100/115/220/230 V | |
Spectrophotométrie UV/Vis | |
3,9 po | |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth, imprimante série intégrée | |
Grille plate | |
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm) | |
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm) | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb | |
10 po |
15,3 po | |
Double matrice CMOS | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
Biowave 3 | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
Cuve à micro-volume | |
100 mm | |
Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | |
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS | |
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T | |
Oui | |
<0,5 %T 340 nm | |
±1 nm | |
3 kg | |
260 mm |