Learn More
Welch™ BioVac106 Fluid Aspiration System
Aspiration System Biovac 106 with 4 L polypropylene jar.
2295.00€ - 2525.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 145 x 357 x 277 mm |
Niveau sonore | 45 dB |
Poids (impériale) | 17,6 lb |
Poids (métrique) | 8 kg |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977580
|
Welch™
112037-04 |
Récipient de 4 L |
2295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15377780
|
Welch™
112037-02 |
Jauge et régulateur, récipient de 4 L |
2525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With the BioVac 106, fluids can be removed easily and very precisely from slides, petri dishes, cell culture containers, etc., by using different pipettes or glass tips and Pasteur pipettes which can be easily connected to the handvac pipettor.
- The Biovac 106 is switched on and off directly at the device or the optionally available foot switch.
- A float valve stops the bottle from being overfilled and protects the pump. An in-line hydrophobic filter gives additional protection.
- A wide range of accessories allows the user to customize the Biovac 106 depending on their specific needs.
Spécification
Marquage CE | |
45 dB | |
8 kg | |
50/60 Hz | |
100 mbar |
145 x 357 x 277 mm | |
17,6 lb | |
Aspiration de liquides et liquides biologiques et médicaux, aspiration de culture cellulaire, élimination de liquides biologiques et médicaux, rinçage de cultures d’échantillons | |
Système de vide | |
115/230 V |