Learn More
Welch™ BioVac106 Fluid Aspiration System
Aspiration System Biovac 106 with 4 L polypropylene jar.
Marque:  Welch™ 112037-02
Code produit. 15377780
  • 2525.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec le BioVac 106, les liquides peuvent être retirés facilement et très précisément des lames, des boîtes de Pétri, des récipients de culture cellulaire, etc., en utilisant différentes pipettes ou pointes de verre et des pipettes Pasteur qui peuvent être facilement connectées au pipeteur Handvac.
  • Le Biovac 106 est activé et désactivé directement sur l’appareil ou sur l’interrupteur à pédale disponible en option.
  • Une valve à flotteur empêche le flacon d’être trop rempli et protège la pompe. Un filtre hydrophobe en ligne offre une protection supplémentaire.
  • Une large gamme d’accessoires permet à l’utilisateur de personnaliser le Biovac 106 en fonction de ses besoins spécifiques.
Spécification
Spécification
Jauge et régulateur, récipient de 4 L
145 x 357 x 277 mm
17,6 lb
Aspiration de liquides et liquides biologiques et médicaux, aspiration de culture cellulaire, élimination de liquides biologiques et médicaux, rinçage de cultures d’échantillons
Système de vide
115/230 V
Marquage CE
45 dB
8 kg
50/60 Hz
100 mbar