Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX, SE (6-((6-((Biotinoyl)Amino)Hexanoyl)Amino)Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester)
Biotine-XX, SE (acide 6-((6-((biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexanoïque, ester succinimidylique)
Marque: Molecular Probes™ B1606
506.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
La biotine-XX réactive aux amines, SE peut être utilisée pour fixer cet haptène important aux biomolécules d’intérêt pour une détection ultérieure avec la protéine liant la biotine à la streptavidine, l’avidine ou la NeutrAvidin™. Cette molécule possède un espacement de 14 atomes désigné par “XX” pour faciliter la réactivité avec la molécule et l’accessibilité éventuelle de la biotine à l’avidine ou à la streptavidine.
Spécification
100 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Température ambiante | |
Biotine-XX |
Biotine-XX SE | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Biotine et autres haptènes |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.