Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuve rectangulaire à long trajet pour spectrophotomètre Genesys™ 20
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Porte-cuve
Conditionnement:
1 pièce
Description
Porte-cuve rectangulaire à long trajet Le porte-cuve à “clipser” facile à installer peut accueillir une cellule rectangulaire à long trajet jusqu’à 50 mm de long et 12 mm de large.
Spécification
Spécification
| Type | Porte-cuve |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Genesys™ 20 |
| Capacité | Cellule jusqu’à 50 m de longueur et 12 mm de largeur |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| Forme | Rectangulaires |