Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour distributeur pour microplaque MultiFlo FX - Cassettes
Distribution précise et juste de la pompe péristaltique.
481.00€ - 674.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Distributeur pour microplaques MultiFlo FX |
---|
Code produit | Marque | Incréments | Types de pointes | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Incréments | Types de pointes | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16532102
![]() |
Agilent BioTek
1260021 |
1 μl | Acier | 500 nl à 50°μl |
596.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16582092
|
Agilent BioTek
1260016 |
5 μl | Plastique | 5 à 2500 μl |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16592092
![]() |
Agilent BioTek
1260017 |
1 μl | Plastique | 500 nl à 50°μl |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16542102
![]() |
Agilent BioTek
1260022 |
Non applicable | Plastique | 8 à 30 000 μl |
674.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16512102
![]() |
Agilent BioTek
1260019 |
5 μl | Acier | 5 à 2500 μl |
596.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16572092
|
Agilent BioTek
1260015 |
10 μl | Plastique | 10 à 3000 μl |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16502102
![]() |
Agilent BioTek
1260018 |
10 μl | Acier | 10 à 3000 μl |
596.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16522102
![]() |
Agilent BioTek
1260020 |
10 μl | Plastique, avec grand alésage | 10 à 3000 μl |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser avec le distributeur pour microplaque MultiFlo FX
- Cassette RAD PERI
Spécification
Distributeur pour microplaques MultiFlo FX |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Accessoires pour distributeur pour microplaque MultiFlo FX - Cassettes