Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour distributeur pour microplaque MultiFlo FX - Cassettes
GREENER_CHOICE
Code produit. 16522102 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 3000 μl
5 à 2500 μl
500 nl à 50°μl
8 à 30 000 μl
Incréments:
10 μl
1 μl
5 μl
Non applicable
Types de pointes:
Acier
Plastique
Plastique, avec grand alésage
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16522102
Marque: Agilent BioTek 1260020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribution précise et juste de la pompe péristaltique.
Pour une utilisation avec la cassette RAD peri du distributeur de microplaques Multiflo FX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 à 3000 μl
À utiliser avec (équipement) Distributeur pour microplaques MultiFlo FX
Incréments 10 μl
Types de pointes Plastique, avec grand alésage