Learn More
Spectrum Labs™ Tubulure de dialyse en CE de qualité biotechnologique
La tubulure de dialyse Spectrum Labs™ en CE de qualité biotechnologique est conçue pour répondre aux exigences des applications de dialyse courantes et fréquentes.
Marque:  Spectrum Labs™ 131456
650.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15330682
  • 667.00€ / 10m
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Hydrophile
  • Porosité symétrique
Spécification
Spécification
Tubulure pour dialyse
20 mm
Largeur à plat de 31 mm
Emballée humide dans 0,05 % d’azoture de sodium
10 m
300 kd
10 m
3,1 ml/cm
Ester de cellulose
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Spectrum Labs™ Tubulure de dialyse en CE de qualité biotechnologique > Capacité : 3,1 ml/cm