Learn More
Sartorius Pipettes à volume réglable Biohit™ Proline™
Pipettes mécaniques idéales pour une utilisation universitaire et en laboratoire. Les pipettes à volume réglable Sartorius™ Biohit™ Proline™ sont des outils de manipulation des liquides abordables, précis, pratiques et fiables.
325.00€
Spécification
Pointes compatibles | Pointes à filtre Safe-Cone (modèle standard ou supérieur) |
---|---|
Gamme de produits | Proline™ |
Type | Pipette |
Type de doigt | Ergonomique |
Incréments | 1 μl |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10768092
|
Sartorius
720050 |
10 à 100 μl |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10043581
|
Sartorius
720070 |
20 à 200 μl |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Monocanal
- Économiques
- Léger
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Précises, pratiques et fiables
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles pour les modèles > 10 μl
Spécification
Pointes à filtre Safe-Cone (modèle standard ou supérieur) | |
Pipette | |
1 μl |
Proline™ | |
Ergonomique | |
2 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Pipettes à volume réglable Biohit™ Proline™