Learn More
Sartorius Pipettes à volume réglable Biohit™ Proline™
Pipettes mécaniques idéales pour une utilisation universitaire et en laboratoire. Les pipettes à volume réglable Sartorius™ Biohit™ Proline™ sont des outils de manipulation des liquides abordables, précis, pratiques et fiables.
Marque:  Sartorius 720050
258.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10768092
  • 282.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Monocanal
  • Économiques
  • Léger
  • Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
  • Précises, pratiques et fiables
  • Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles pour les modèles > 10 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,8 % à 0,80mu; litre, 1 % à 0,50mu; litre, 3 % à 0,30mu; litre
Proline™
10 à 100 μl
1 μl
Pointes à filtre Safe-Cone (modèle standard ou supérieur)
Pipette
Ergonomique
2 ans