Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Biodyne™ B
La membrane Biodyne B possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire, ce qui la rend fortement cationique.
158.00€ - 600.00€
Spécification
Description | Non stérile |
---|---|
Matériau | Nylon chargé positivement 6.6 |
Porosité | 0,45 μm |
Épaisseur | 5,7 à 6,7 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17134501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60208 |
20 cm x 3 m |
446.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60207 |
30 cm x 3 m |
600.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60200 |
20 x 20 cm |
439.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60201 |
7 x 8,5 cm |
158.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cette charge positive est maintenue sur une large plage de pH et favorise une forte liaison ionique des acides nucléiques, ce qui la rend idéale pour le transfert et la détection des acides nucléiques
Spécification
Non stérile | |
Nylon chargé positivement 6.6 | |
0,45 μm | |
5,7 à 6,7 μm |