Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ B
La membrane Biodyne B possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire, ce qui la rend fortement cationique.
Marque:  Cytiva 60200
417.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17194491
  • 452.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cette charge positive est maintenue sur une large plage de pH et favorise une forte liaison ionique des acides nucléiques, ce qui la rend idéale pour le transfert et la détection des acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuilles
Nylon chargé positivement 6.6
20 x 20 cm
Non stérile
0,45 μm
5,7 à 6,7 μm