Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
The BioDrop Duo+ is a Micro-Volume UV/Vis spectrophotometer with pre-programmed life science methods and general spectrophotometric capabilities. This 2-in-1 instrument will fulfill the needs of the most demanding laboratories.
11860.00€ - 12460.00€
Spécification
Affichage | Color Touchscreen |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 280 x 410 x 190 mm |
Langues | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais |
Source lumineuse | Flash au xénon |
Gamme de produits | BioDrop Duo+ |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16499900
|
Biochrom
80-3006-68 |
Spectrophotomètre |
11860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16415484
|
Biochrom
80-3006-69 |
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée |
12460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Long life Xenon flash lamp
- Low energy usage and screen saver mode
- Fixed path length and no moving parts, so no need for regular calibrations
- Wipe-clean design minimizes risk of cross-contamination
- Pre-programmed general spectrophotometric methodologies, including single wavelength, concentration, wavescan, kinetics, and standard curve
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), fluorescent dye, Tm calculation, protein UV, and colorimetric protein methods
- Method creator for ultimate flexibility
- Accurate, robust, and fast; results in less than 4 seconds
- IQ/OQ available on request
Spécification
Color Touchscreen | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
BioDrop Duo+ | |
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | |
De 190 à 1100 nm | |
Écran tactile (couleur), port USB | |
10 mm plus 0,5 mm | |
Minimum 0,5 μl | |
< 0,5 % T à 220 nm NaI; < 0,5 % T (à 340 nm NaNO2) | |
±1 nm | |
3,6 kg |
280 x 410 x 190 mm | |
Flash au xénon | |
5 nm | |
120/240 V | |
Spectrophotométrie générale et méthodologie des sciences de la vie | |
<4 secondes | |
±0,003 A (0 à 0,5 A) ; ±0,007 A (0,5 à 1,0 A) | |
Round | |
±2 nm | |
7.9 lb. |