Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
Click to view available options
Comprend:
Spectrophotomètre
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lampe flash au xénon à longue durée de vie
- Faible consommation d’énergie et mode d’économie d’écran
- Longueur de trajet fixe et aucune pièce mobile, donc pas besoin d’étalonnages réguliers
- La conception à nettoyage par lingette minimise le risque de contamination croisée
- Méthodologies spectrophotométriques générales préprogrammées, y compris la longueur d’onde unique, la concentration, le balayage d’onde, la cinétique et la courbe d’étalonnage
- Méthodologies préprogrammées de sciences de la vie, notamment la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), méthodes par protéines colorimétriques, protéines UV, calcul de Tm et colorant fluorescent
- Créateur de méthodes pour une flexibilité optimale
- Précis, robuste et rapide ; résultats en moins de 4 secondes !
- IQ/OQ disponible
Spécification
Spécification
| Affichage | Color Touchscreen |
| Dimensions (L x l x H) | 280 x 410 x 190 mm |
| Langues | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais |
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Gamme de produits | BioDrop Duo+ |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Type | Microvolume UV-Vis Spectrophotometer |
| Tension | 120/240 V |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| À utiliser avec (application) | Spectrophotométrie générale et méthodologie des sciences de la vie |
| Afficher plus |