Learn More
Ansell™ Tapis adhésif BioClean Supatac™
Les tapis adhésifs Ansell™ BioClean Supatac™ sont fabriqués à partir de polyéthylène basse densité revêtu d’un adhésif acrylique antibactérien à base d’eau.
134.00€ - 226.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | LDPE |
Quantité | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
Revêtement de surface | Finition anti-bactérienne |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15228318
![]() |
Ansell™
STB1845 |
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 po) |
134.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15248318
![]() |
Ansell™
STB3645 |
91,44 x 114,3 cm (36 x 45 po) |
226.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- 30 couches numérotées
- Adhésif acrylique à base d’eau antibactérien
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB | |
LDPE | |
Finition anti-bactérienne |
Bleu | |
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | |
0,045 mm ± 0,005 mm |
Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Tapis adhésif BioClean Supatac™