Learn More
Ansell™ Tapis adhésif BioClean Supatac™
BIOPHARMA
Les tapis adhésifs Ansell™ BioClean Supatac™ sont fabriqués à partir de polyéthylène basse densité revêtu d’un adhésif acrylique antibactérien à base d’eau.
Marque:  Ansell™ STB1845
87.57 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15228318
  • 134.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 30 couches numérotées
  • Adhésif acrylique à base d’eau antibactérien
  • Disponibles en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB
30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
0,045 mm ± 0,005 mm
LDPE
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 po)
Finition anti-bactérienne
Bleu
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240352 Type de certificatCertificat de conformité Date10/03/2025 Catalog NumberSTB1845
Numéro de lot24-0424 Type de certificatCertificat de conformité Date27/01/2025 Catalog NumberSTB1845
Numéro de lot240285 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog NumberSTB1845
Numéro de lot240197 Type de certificatCertificat de conformité Date06/11/2024 Catalog NumberSTB1845
Numéro de lot230102 Type de certificatCertificat de conformité Date15/08/2024 Catalog NumberSTB1845
Nom du produit
Ansell™ Tapis adhésif BioClean Supatac™ > Dimensions (L x l) : 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 po)
Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.