Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Pouch-Style Face Mask
Sterile pouch-style facemask with headloops offer breathability and comfort for added protection. Compatible with ISO Class 4 environments. Available with or without neckguard.
Marque: Ansell BDBS-G
480.04 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le masque stérile est respirant, confortable et offre une protection accrue. Compatible avec les environnements ISO de classe 4. Disponible avec ou sans protège-cou.
- Masque facial stérile irradié aux rayons gamma
- Lié par ultrasons avec fixation à l’arrière de la tête
- Bande sans latex, aluminium malléable avec revêtement intégral
- Efficacité de filtration des particules à 0,3 micron 98,2 %
- Partie extérieure hydrophobe
- Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
- Conforme aux procédures relatives à la norme ISO 2859
- Grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Sachets scellés individuellement
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
Étalon | |
301 x 100 mm | |
ISO 2859 | |
Oui | |
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling | |
Oui | |
10,5 cm | |
Emballage individuel | |
High Bacterial, Particle and Viral Filtration Efficiency | |
12 in. |
Blanc | |
Polyester | |
Stérile | |
Sachet, BDBS-G | |
Classe 10/ISO 4 | |
98,2 % (EFP), 97,9 % (EFB) | |
Protection du col | |
4,1 in | |
Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; 20 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (200 pièces) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (EFB) | |
BioClean™ DB | |
301 mm |
Vidéos
-
Nitritex Bioclean-D
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
28Heures
6Minutes
13Secondes
36Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %