Learn More
Ansell™ Lingettes en polycellulose stériles BioClean™ Oryx
Les lingettes en polycellulose stériles Ansell™ BioClean™ Oryx sont peu pelucheuses, lisses, durables et solides.
780.00€
Spécification
Matériau | Polyester cellulose hydro-enchevêtré non tissé |
---|---|
Absorbance | Absorption exceptionnelle |
Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2015 ; traité dans une salle blanche de classe 5 certifiée ISO par le NEBB ; échantillonnage et inspection conformes à la norme ISO 2859-3:1994. |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15258218
|
Ansell™
BOWS-9 |
300 x 300 mm (12 x 12 in) |
780.00€
2700 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268218
|
Ansell™
BOWS-12 |
229 x 229 mm (9 x 9 in) |
780.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ne contiennent aucun brillant optique ni aucun agent de blanchiment
- Peu pelucheuses
- Excellentes propriétés d’absorption
- Excellente solidité et durabilité
Spécification
Polyester cellulose hydro-enchevêtré non tissé | |
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2015 ; traité dans une salle blanche de classe 5 certifiée ISO par le NEBB ; échantillonnage et inspection conformes à la norme ISO 2859-3:1994. | |
Oui |
Absorption exceptionnelle | |
Blanc | |
Stérile |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.